BR36666
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask with serialized numbers, PP stopper
capacity 100 mL, joint: ST/NS 12/16, polypropylene stopper, accuracy: 0.04 mL, clear glass
About This Item
Materiales
clear glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS12/16
Características
supplementary to DIN range
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 27452
intervalo de medición
accuracy: 0.04 mL
capacidad
100 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)