Documentos clave
BR27466
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX) type 3 (zero on top)
capacity 50 mL, type 3 (zero on top), subdivision, 0.5 mL, suitable for cotton plugs
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
AR-Glass
Características
graduation
subdivision 0.5 mL
according to DIN 12 697
supplementary to DIN range
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 27452
intervalo de medición
accuracy: 0.05 mL
capacidad
50 mL
Descripción general
AR-Glass(R), DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)