BR26351
BRAND®, accu-jet® S pipette controller
berry, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
Sinónimos:
BRAND® Pipette Controller, accu-jet s, aspirator, dispenser, pipette, pipette controller, pipettor
Seleccione un Tamaño
475,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
475,00 €
Productos recomendados
Materiales
PBT
PC
uso
0.1 - 200 mL pipette
Características
CE compliant
CSA approved: no
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BrandTech 26351
alimentación a batería
2 AAA (NiMH)
color
berry
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Simple: Precise control for accurate volume setting and delicate cell culture work
- Easy: Integrated rest position
- Efficient: Service-friendly and sustainable
- For glass and plastic pipettes from 0.1 to 200 ml
- Ergonomic handgrip and perfectly balanced design
- Fills a 25 ml pipette at maximum motor speed in only 3 seconds
- Battery with intelligent charging technology and two color charge indicator
- Four attractive colors
Envase
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)