Documentos clave
BMSW1005500
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 500 g, stainless steel
Seleccione un Tamaño
1 EACH
74,00 €
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
74,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1005-500
tamaño
500 g
Descripción general
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)