Documentos clave
BMSIPD119640
Sigma-Aldrich
Prefilled 96 well plate for BeadBlaster 96
bead diam. 4 mm, well volume 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
Materiales
polypropylene
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPD119640
diám. microesfera
4 mm
pocillo volumen
2 mL
compatibilidad
BeadBlaster 96
Categorías relacionadas
Descripción general
These 96 well toughened genomics plates have a 2ml capacity in each square well. Prefilled with one 4mm bead in each well.
Información legal
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)