Documentos clave
BM991.8346.52
B Medical LF260
Lab Refrigerator
Sinónimos:
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
El producto BM991.8346.52 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiales
polypropylene device
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
B Medical Systems
Parámetros
4-15 °C temp. range
Al × An × P
64.96 in. × 23.43 in. × 27.36 in.
capacidad
4.273 cu.ft ft3
peso
255.74 lb
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
  • Precision - Upright, Double Door
  • Two Chamber
  • Laboratory Refrigerator and -32C Freezer
  • refrigerator: 2 wire shelves, 1 Bottom Drawer
  • freezer: 2 drawers with Front, 1 bottom drawer
  • Digital Temperature Displays
  • Alarm Systems w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Internal LED Light on Refrigerator
Aplicación
Laboratory Refrigeration
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)