BAF135511001
Bel-Art® Gel Staining Box with Cover
translucent polypropylene, size 5 × 5 × 2 in.
Seleccione un Tamaño
34,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
34,50 €
Productos recomendados
Materiales
translucent polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13551-1001
tamaño
5 × 5 × 2 in.
capacidad
750 mL
Descripción general
Conveniently stain, fix, destain and manipulate electrophoresis gels
- Boxes with snap fit lids feature drain with LDPE plug
- Choose from clear PMP or economical polypropylene construction
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)