Documentos clave
BAB617003600
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 19 Hour:59 Minute, switchable timing capacity
Sinónimos:
laboratory timer, pocket timer, vibration alarm
Seleccione un Tamaño
1 EA
71,15 €
71,15 €
Precio de catálogo74,90 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
71,15 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
71,15 €
Precio de catálogo74,90 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
switchable timing capacity
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art B61700-3600
indicador An × Al
30 mm × 17 mm
Descripción general
Choice of vibration, sound and/or light alarms makes this timer perfect for high noise locations.
Características y beneficios
Switchable timing capacity: 19 hours: 59 minutes / 99 minutes: 59 seconds
Count direction: up/down; displays elapsed time after countdown
Last time set memory
Vibration, light and loud buzzer sound alarms can function at one time, or be independently turned off
Key press confirmation feature gives an audible indication of data entry
Lay flat on a bench, use the flip-open stand for a vertical view, carry it on a lab coat with the convenient pocket clip, or use the magnetic back for metal surface attachment
Requires two AAA batteries (included)
Información legal
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)