B8791
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
≥99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Modo de acción
enzyme | inhibits
cadena SMILES
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
Clave InChI
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Development of a solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture detection method for the determination of 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in rinse-off cosmetics.: This article details the development of a sensitive analytical method for detecting 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in cosmetics, enhancing our ability to monitor and ensure the safety of cosmetic products (Fernandez-Alvarez et al., 2010).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)