Merck
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
Sinónimos:
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Beilstein:
391839
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Clave InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1