B8254
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
product name
Boc-Lys(Z)-OH,
Análisis
≥98%
formulario
powder
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
Clave InChI
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable