B4062
BRAF (416-766), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
BRAF1, MGC126806, MGC138284, RAFB1
Seleccione un Tamaño
494,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
494,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nivel de calidad
Línea del producto
PRECISIO® Kinase
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
63-85 nmol/min·mg
mol peso
~63 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BRAF(673)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?