Saltar a
B3188
BYK204165
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinolin-1,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
156,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cn1cccc1\C=C2/C(=O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
InChI key
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
mouse ... PARP1(11545)
rat ... PARP1(25591)
Biochem/physiol Actions
BYK204165 is a potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1). It is 100-fold selective for PARP-1 over PARP-2.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1276N8914SML1142
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)