Documentos clave
B2884
SAFC
m-Bromobenzoic acid
Sinónimos:
3-Bromobenzoic acid
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
−20°C
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)