B2397
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Sinónimos:
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)