Saltar a
B2156
Benzethonium hydroxide solution
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Sinónimos:
Benzethonium, Benzethonium Hydroxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
100,00 €
75,00 €
100 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
308,00 €
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
911,00 €
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1650,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43NO3
Número CAS:
Peso molecular:
429.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
3915309
75,00 €
Precio de catálogo100,00 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
cationic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
429.64 g/mol
concentration
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzethonium hydroxide solution has been used for the trapping of 14CO2. Benzethonium hydroxide is suitable to evaluate the kinetics of 14carbon dioxide (14CO2) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for 14C urea breath test.
Biochem/physiol Actions
Benzethonium is a cationic of quaternary ammonium salt consisting of diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl-benzyl ammonium compound. It possess antimicrobial and antiseptic functionalities. Benzethonium hydroxide conversion to carbamate in the presence of exhaled carbon dioxide results in colour change. Hence, it is used in carbon urea breath test.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8799343923179266
description
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
description
~20% in methanol (T)
description
10 wt. % in H2O
description
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
429.64 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
description
cationic
description
-
description
-
description
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)