B0189
Casticin
from Vitex trifolia, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Casticine, Quercetagetin 3,6,7,4′-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Vitex trifolia
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless to light yellow
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Clave InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable