AXYVT38410ULR
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 10 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
Sinónimos:
Automated pipette tips, Robotic pipette tips
Seleccione un Tamaño
4690,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Corning
4690,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc VT-384-10UL-R
Corning
envase
pkg of 5x3840tips/cs
tamaño
10 μL
Descripción general
- Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
- Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
- The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)