Documentos
AXYTR222YRS
Pipette reference tips
racked, size 200 μL, pkg of 5x960tips/cs, yellow, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiales
yellow
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TR-222-Y-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
200 μL
color
yellow
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips