AXYTGL1140
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 10x250tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
866,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
866,00 €
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TGL-1140
Corning
envase
pkg of 10x250tips/cs
tamaño
1.1 mm × 4 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)