Documentos clave
AXYTF20
Pipette filter tips
for P-20, size 20 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
983,00 €
983,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
983,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
983,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-20
Corning
envase
pkg of 10x1000tips/cs
tamaño
20 μL
volumen
20 μL
Aplicación
Pipette filter tips have been used in microbiological and DNA amplification processes.
Características y beneficios
  • Comes in the sterilized form and is stored in sealed-bottom racks with lids to avoid contamination
  • To prevent nuclease contamination, each polyethylene filter is robotically put into the tip and is devoid of DNA inhibitors
  • Filter creates a barrier within the tip to hinder and block aerosols, preventing cross-contamination between samples
  • Nonpyrogenic
  • RNase-/DNase-free
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)