Documentos clave
AXYTE1004BLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips for Eppendorf® and Socorex pipettors
capacity 1000 μL, blue, sterile
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
1 PKG
400,00 €
400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
400,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
400,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Características
autoclavable
envase
case of 3456 tips racked
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
1000 μL
volumen
1000 μL
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)