AXYT200CR
Pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-200-C-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
200 μL
color
clear
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips