Saltar a
AXYST10ML
Self standing screw cap tube
capacity 10 mL
Sinónimos:
centrifuge tubes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 pkg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
320,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
screw top cap
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
10 mL
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AXYST5MLAXYSCT10MLAXYST45SS
description
capacity 10 mL
description
capacity 5 mL
description
capacity 10 mL, blue, unassembled
description
capacity 0.6 mL, clear
material
screw top cap
material
screw top cap
material
blue , screw top cap
material
clear , screw top cap
capacity
10 mL
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
0.6 mL
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)