Documentos clave
AXYPDW12HC
Axygen high clarity plate, deep well
size 1.2 mL, size 96 well
Sinónimos:
Corning cell culture plate
Seleccione un Tamaño
10 X 5 EA
209,00 €
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 X 5 EA
209,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
fabricante / nombre comercial
Corning P-DW-12-HC
tamaño
1.2 mL
96 well
idoneidad
suitable for PCR
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)