Documentos clave
AXYPCR96LPFLTC
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Seleccione un Tamaño
1 PKG
502,00 €
502,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
502,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
502,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-C
Corning
envase
pkg of 4x25plates/cs
tamaño
96 wells
pocillo volumen
100 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (qPCR)
Descripción general
  • Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • No skirt, low-profile plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Fits 0.1 mL thermal cycler blocks.
  • Ideal for fast and efficient PCR reactions.
Información legal
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)