AXYPCR96HSC
PCR amplification plate
half skirt, 96 well, clear
Sinónimos:
96 multiwell plate
Seleccione un Tamaño
322,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
322,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear
clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
envase
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
200 mL
idoneidad
suitable for PCR
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)