Documentos clave
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales:
pyramid bottom clear polypropylene wells
volumen máximo:
5 mL
5.0 mL
tamaño:
48 wells
volumen de trabajo:
4.6 mL
Materiales
pyramid bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
volumen máximo
5 mL
5.0 mL
tamaño
48 wells
volumen de trabajo
4.6 mL
tipo de unión
non-treated surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)