AXYP384120SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 120 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Sinónimos:
Corning cell culture plate
Seleccione un Tamaño
250,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
250,00 €
Productos recomendados
Materiales
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
esterilidad
sterile
Características
Not Treated
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc P-384-120SQ-C-S
Corning
envase
pkg of 10x5plates/cs
volumen máximo
130 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
120 μL
idoneidad
suitable for PCR
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)