Documentos clave
AXYMT200R
MultiMek pipette tips
racked, capacity 200 μL, pkg of 5x960tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MT-200-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
200 μL
volumen
200 μL
Descripción general
Products are available in China only.
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)