AXYMCT200B
Boil proof microtubes
size 2.0 mL, blue, pkg of 10x500tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
293,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
293,00 €
Productos recomendados
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-200-B
Corning
envase
pkg of 10x500tubes/cs
tamaño
2.0 mL
color
blue
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)