Documentos clave
AXYMCT060V
Microtubes
size 0.6 mL, violet, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
1 PKG
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
530,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-060-V
Corning
envase
pkg of 10x1000tubes/cs
tamaño
0.6 mL
color
violet
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)