Saltar a
AXYHS200
Axygen PlateMax heat sealing film for low temperature compound storage and PCR
peelable, 100 films/unit, 5 units/case
Sinónimos:
sealing mat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
650,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-200, Corning
Sterility:
non-sterile
650,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
non-sterile
form
film
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-200, Corning
General description
  • Axygen® PlateMax® heat sealing films offer high-temperature resistance.
  • Made from polyester/aluminum
  • Aluminum material is for light-sensitive samples and polyester-based sealing films are ideal for short-term storage/incubation.
  • Compatible with the Axygen® PlateMax® Semi-Automated Plate Sealer (HS-1120, HS-1230)
  • Suitable for low-temperature compound storage, short-term room temperature compound storage and PCR.
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AXYHS300AXYHS100QPCRAXYPCRAS200
description
peelable, 100 films/unit, 5 units/case
description
pierceable, aluminum, 100 films/unit, 5 units/case
description
-
description
size 35 μm, pkg of 5x100sheets/cs
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc HS-200
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc HS-300
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-AS-200, Corning
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
form
film
form
-
form
film
form
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)