AXYHGB71615
Corning® Axygen® 16 well comb for use with 7 cm gel system
thickness (1.5 mm)
Sinónimos:
gel system accessory
Seleccione un Tamaño
37,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
37,00 €
fabricante / nombre comercial
Corning HGB7-16-15
grosor
(1.5 mm)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)