AXYEV200NTRS
Corning® Axygen® Automation Tips for Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius
volume (50 μL), round clear polypropylene tip, Non-Filtered, sterile
Sinónimos:
pipet tips
Seleccione un Tamaño
425,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
425,00 €
Productos recomendados
Materiales
round clear polypropylene tip
esterilidad
sterile
envase
case of 3,840 tips
pack of 768 tips
pkg of 8 Wafers/Stack, 5 Stacks/Cs
fabricante / nombre comercial
Corning EV-200-NTR-S
volumen
(50 μL)
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)