AXYAM384PCRRD
Sealing mat
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
Seleccione un Tamaño
363,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
363,00 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
envase
pkg of 5x10mats/cs
tamaño
384 wells
Descripción general
- Axygen® sealing films are used in PCR storage applications.
- Sealing films offer high-temperature resistance.
- Made from autoclavable research-grade silicone
- Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)