AV42358
Anti-ITGB1BP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-CHORDC3, Anti-ITGB1BP, Anti-Integrin β 1 binding protein (melusin) 2, Anti-MELUSIN, Anti-MGC119214, Anti-MSTP015
Seleccione un Tamaño
326,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
326,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
38 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human, rabbit
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1BP2(26548)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)