Documentos clave
AV33438
Sigma-Aldrich
Anti-TFDP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Transcription factor Dp-2 (E2F dimerization partner 2)
Seleccione un Tamaño
100 μL
287,00 €
287,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
287,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
287,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
43 kDa
reactividad de especies
bovine, horse, human, rabbit, guinea pig
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFDP2(7029)
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TFDP2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The TFDP genes encode a family of transcription factors that can form heterodimers with E2F family proteins in vivo. The E2F-TFDP transcription factors are major regulators of genes that are required for the progression of S-phase, such as DHFR and DNA polymerase alpha, and they play a critical role in cell cycle regulation and differentiation.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: MIISTPQRLTSSGSVLIGSPYTPAPAMVTQTHIAEATGWVPGDRKRARKF
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)