AQ0440
AQUA™ Peptide ALAAAGYDVE[K]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 1114.57 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HIST1H1A(3024) , HIST1H1C(3006) , HIST1H1D(3007) , HIST1H1E(3008) , HIST1H1T(3010)
mouse ... Hist1h1c(50708) , Hist1h1d(14957) , Hist1h1e(50709) , Hist1h1t(107970)
rat ... H1f4(201097) , Hist1h1t(24438) , LOC684681(684681) , LOC684828(684828)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)