Documentos clave
APREST91022
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen KIF23
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KNSL5, MKLP-1, MKLP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 34 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentración
≥0.5 mg/mL
secuencia del inmunógeno
FDGEGKVRMIVCVNPKAEDYEENLQVMRFAEVTQEVEVARPVDKAICGLTPGRRYRNQPRGPVGNEPLVTDVVLQSFPPLPSCEILDINDEQTLPRLIEALEKRHNLRQMMIDEFNKQSNAFKALLQEFDNAVLSKENHMQGKLN
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... KIF23(9493)
Descripción general
Recombinant protein fragment of Human KIF23 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Aplicación
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Ligadura / enlace
Corresponding Antibody HPA045208.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Nota de preparación
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Información legal
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)