AMAB91837
Anti-SLC18A2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12531, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
SVAT,SVMT,VMAT2
Seleccione un Tamaño
505,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
505,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL12531, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
isotipo
IgG2b
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SLC18A2(6571)
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)