AMAB91792
Anti-TMPRSS2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12511, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
PRSS10
Seleccione un Tamaño
505,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
505,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL12511, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TMPRSS2(7113)
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Secuencia
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)