Documentos clave
ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
El producto ADAPA462350-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
conical bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638343 (NA)
Parámetros
3,150 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diámetro
31 mm
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular bucket
Descripción general
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Características y beneficios
  • Adapters have a conical bottom shape that fits 50 ml conical tubes
  • Compatible with 250 mL rectangular buckets for A-4-62 rotor
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)