Documentos clave
AC-0336
Sigma-Aldrich
CD42b (EP409) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Seleccione un Tamaño
1 ML
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
1050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
clon
monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
(membrane/cytoplasm)
Descripción general
CD42b, encoded by the GP1BA gene, is a surface membrane glycoprotein expressed on the membrane of megakaryocytes, splenocytes and platelets. CD42b forms a part of the CD42a-d complex (also called the glycoprotein Ib-IX-V receptor) and is the surface platelet receptor for von Willebrand factor (vWF) on endothelium. CD42b is useful in differentiating acute megakaryoblastic leukemia subtype M7 (AML-M7) that are typically positive for CD41, CD42b and CD61 from acute myelofibrosis, which are CD42b negative.
Calidad
IVD
IVD
IVD
RUO
Forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and &< 0.1% Sodium Azide
Otras notas
For a copy of the IFU and CofA contact [email protected]
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)