Merck
A8675
Sigma-Aldrich
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride
Powder
Seleccione un Tamaño
5 MG
898,00 €
898,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
898,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19N5O · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
442.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
898,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride,
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, ≥85%
color
yellow-brown to brown
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.NC(=N)c1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C22H19N5O.ClH/c23-21(24)14-5-9-18(10-6-14)28-17-7-3-13(4-8-17)19-11-15-1-2-16(22(25)26)12-20(15)27-19;/h1-12,27H,(H3,23,24)(H3,25,26);1H
Clave InChI
FPSDFFVBCVBVKB-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
This material has a structure similar to Granular Blue (CAS No. 71431-29-3). It has been referred to in some literature as Granular Blue, a fluorescent neuronal tracer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kuypers, H.G.J.M. and Huisman, A.M.
Adv. Cellular Neurobiol., 5, 307-307 (1984)