A8260
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
Sinónimos:
Acetic acid arachidonyl ester
About This Item
Ensayo
~99%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clave InChI
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)