A8137
D-Allylglycine
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(R)-(+)-2-Amino-4-pentenoic acid, D-2-Amino-4-pentenoic acid
About This Item
Productos recomendados
product name
D-Allylglycine,
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
color
white
aplicaciones
cell analysis
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@H](CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable