Documentos clave
F6187
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)Ala-OH
≥97%
Sinónimos:
(R)-N-Fmoc-α-2-n-propenylalanine, Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
1100,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21NO4
Peso molecular:
351.40
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)