A7752
β-Alanine
Sinónimos:
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Productos recomendados
mp
202 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Clave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable