Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 26,50 € |
1 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 151,00 € |
Acerca de este artículo
26,50 €
Ahorre hasta 15 %
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
~200 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Application
- A new green approach to L-histidine and β-alanine analysis in dietary supplements using rapid and simple contactless conductivity detection integrated with high-resolution glass-microchip electrophoresis.: This paper presents a novel method for analyzing β-Alanine in dietary supplements, showcasing a green, efficient, and high-resolution technique (Pukleš et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99.0% (NT) | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description 99% | description analytical standard |
| form crystals | form powder or crystals | form powder, crystals or granules | form - |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (TLC) | assay 99% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| product line BioXtra | product line BioReagent | product line - | product line - |
| cation traces Fe: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| mp 202 °C (dec.) (lit.), ~200 °C (dec.) | mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp 202 °C (dec.) (lit.) | mp 202 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Alanine
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?